missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human PPM1L Full-length ORF (NP_640338.2, 1 a.a. - 360 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
PPM1L, or PP2CE, belongs to the PP2C group of serine/threonine phosphatases, which are distinguished from other phosphatases by their structure, absolute requirement for Mg(2+) or Mn(2+), and insensitivity to okadaic acid. PP2Cs regulate stress-activated protein kinase (SAPK; see MIM 601158) signaling cascades that respond to extracellular stimuli (Jin et al., 2004 [PubMed 15560375]).[supplied by OMIM]
Sequence: MIEDTMTLLSLLGRIMRYFLLRPETLFLLCISLALWSYFFHTDEVKTIVKSSRDAVKMVKGKVAEIMQNDRLGGLDVLEAEFSKTWEFKNHNVAVYSIQGRRDHMEDRFEVLTDLANKTHPSIFGIFDGHGGETAAEYVKSRLPEALKQHLQDYEKDKENSVLSYQTILEQQILSIDREMLEKLTVSYDEAGTTCLIALLSDKDLTVANVGDSRGVLCDKDGNAIPLSHDHKPYQLKERKRIKRAGGFISFNGSWRVQGILAMSRSLGDYPLKNLNVVIPDPDILTFDLDKLQPEFMILASDGLWDAFSNEEAVRFIKERLDEPHFGAKSIVLQSFYRGCPDNITVMVVKFRNSSKTEEQ
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_640338.2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 151742 |
Molekulargewicht | 67.5kDa |
Name | PPM1L (Human) Recombinant Protein (P01) |
Reinigungsverfahren | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Menge | 10 μg |
Immunogen | MIEDTMTLLSLLGRIMRYFLLRPETLFLLCISLALWSYFFHTDEVKTIVKSSRDAVKMVKGKVAEIMQNDRLGGLDVLEAEFSKTWEFKNHNVAVYSIQGRRDHMEDRFEVLTDLANKTHPSIFGIFDGHGGETAAEYVKSRLPEALKQHLQDYEKDKENSVLSYQTILEQQILSIDREMLEKLTVSYDEAGTTCLIALLSDKDLTVANVGDSRGVLCDKDGNAIPLSHDHKPYQLKERKRIKRAGGFISFNGSWRVQGILAMSRSLGDYPLKNLNVVIPDPDILTFDLDKLQPEFMILASDGLWDAFSNEEAVRFIKERLDEPHFGAKSIVLQSFYRGCPDNITVMVVKFRNSSKTEEQ |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Abnova™ Human PPM1L Full-length ORF (NP_640338.2, 1 a.a. - 360 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur