Learn More
Abnova™ Human PPIL6 Full-length ORF (NP_775943.1, 1 a.a. - 311 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00285755-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16140044
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MARPQPCGPPHARCGSPSLPERPLQVKVVGLFSCPNFQIAKSAAENLKNNHPSKFEDPILVPLQEFAWHQYLQEKKRELKNETWEYSSSVISFVNGQFLGDALDLQKWAHEVWDIVDIKPSALYDALTEDFSAKFLRDTKHDFVFLDICIDSSPIGRLIFELYCDVCPKTCKNFQVLCTGKAGFSQRGIRLHYKNSIFHRIVQNGWIQGGDIVYGKGDNGESIYGPTFEDENFSVPHNKRGVLGMANKGRHSNGSQFYITLQATPYLDRKFVAFGQLIEGTEVLKQLELVPTQNERPIHMCRITDSGDPYA
Spezifikation
Spezifikation
NP_775943.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
61.6kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC27054/MGC27056/MGC41939/bA425D10.6/dJ919F19.1
PPIL6
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
285755
PPIL6 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MARPQPCGPPHARCGSPSLPERPLQVKVVGLFSCPNFQIAKSAAENLKNNHPSKFEDPILVPLQEFAWHQYLQEKKRELKNETWEYSSSVISFVNGQFLGDALDLQKWAHEVWDIVDIKPSALYDALTEDFSAKFLRDTKHDFVFLDICIDSSPIGRLIFELYCDVCPKTCKNFQVLCTGKAGFSQRGIRLHYKNSIFHRIVQNGWIQGGDIVYGKGDNGESIYGPTFEDENFSVPHNKRGVLGMANKGRHSNGSQFYITLQATPYLDRKFVAFGQLIEGTEVLKQLELVPTQNERPIHMCRITDSGDPYA
RUO
PPIL6