Learn More
Abnova™ Human PPFIA3 Partial ORF (NP_003651, 1043 a.a. - 1139 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003651
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 8541
Molekulargewicht 36.41kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16138775
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00008541-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16128775
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00008541-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the LAR protein-tyrosine phosphatase-interacting protein (liprin) family. Liprins interact with members of LAR family of transmembrane protein tyrosine phosphatases, which are known to be important for axon guidance and mammary gland development. Liprin family protein has been shown to localize phosphatase LAR to cell focal adhesions and may be involved in the molecular organization of presynaptic active zones. [provided by RefSeq]
Sequence: NERVMGWVSGLGLKEFATNLTESGVHGALLALDETFDYSDLALLLQIPTQNAQARQLLEKEFSNLISLGTDRRLDEDSAKSFSRSPSWRKMFREKDL
Spezifikation
Spezifikation
NP_003651
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.41kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KIAA0654/LPNA3/MGC126567/MGC126569
PPFIA3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8541
PPFIA3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
NERVMGWVSGLGLKEFATNLTESGVHGALLALDETFDYSDLALLLQIPTQNAQARQLLEKEFSNLISLGTDRRLDEDSAKSFSRSPSWRKMFREKDL
RUO
PPFIA3