Learn More
Abnova™ Human POMT2 Full-length ORF (NP_037514.2, 1 a.a. - 750 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_037514.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 29954
Molekulargewicht 110.6kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16129242
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00029954-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16119242
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00029954-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is an O-mannosyltransferase that requires interaction with the product of the POMT1 gene for enzymatic function. The encoded protein is found in the membrane of the endoplasmic reticulum. Defects in this gene are a cause of Walker-Warburg syndrome (WWS)
Sequence: MPPATGGGLAESELRPRRGRCGPQAARAAGRDVAAEAVARSPKRPAWGSRRFEAVGWWALLALVTLLSFATRFHRLDEPPHICWDETHFGKMGSYYINRTFFFDVHPPLGKMLIGLAGYLSGYDGTFLFQKPGDKYEHHSYMGMRGFCAFLGSWLVPFAYLTVLDLSKSLSAALLTAALLTFDTGCLTLSQYILLDPILMFFIMAAMLSMVKYNSCADRPFSAPWWFWLSLTGVSLAGALGVKFVGLFIILQVGLNTIADLWYLFGDLSLSLVTVGKHLTARVLCLIVLPLALYTATFAVHFMVLSKSGPGDGFFSSAFQARLSGNNLHNASIPEHLAYGSVITVKNLRMAIGYLHSHRHLYPEGIGARQQQVTTYLHKDYNNLWIIKKHNTNSDPLDPSFPVEFVRHGDIIRLEHKETSRNLHSHYHEAPMTRKHYQVTGYGINGTGDSNDFWRIEVVNRKFGNRIKVLRSRIRFIHLVTGCVLGSSGKVLPKWGWEQLEVTCTPYLKETLNSIWNVEDHINPKLPNISLDVLQPSFPEILLESHMVMIRGNSGLKPKDNEFTSKPWHWPINYQGLRFSGVNDTDFRVYLLGNPVVWWLNLLSIALYLLSGSIIAVAMQRGARLPAEVAGLSQVLLRGGGQVLLGWTLHYFPFFLMGRVLYFHHYFPAMLFSSMLTGILWDTLLRLCAWGLASWPLARGIHVAGILSLLLGTAYSFYLFHPLAYGMVGPLAQDPQSPMAGLRWLDSWDF
Spezifikation
Spezifikation
NP_037514.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
110.6kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MPPATGGGLAESELRPRRGRCGPQAARAAGRDVAAEAVARSPKRPAWGSRRFEAVGWWALLALVTLLSFATRFHRLDEPPHICWDETHFGKMGSYYINRTFFFDVHPPLGKMLIGLAGYLSGYDGTFLFQKPGDKYEHHSYMGMRGFCAFLGSWLVPFAYLTVLDLSKSLSAALLTAALLTFDTGCLTLSQYILLDPILMFFIMAAMLSMVKYNSCADRPFSAPWWFWLSLTGVSLAGALGVKFVGLFIILQVGLNTIADLWYLFGDLSLSLVTVGKHLTARVLCLIVLPLALYTATFAVHFMVLSKSGPGDGFFSSAFQARLSGNNLHNASIPEHLAYGSVITVKNLRMAIGYLHSHRHLYPEGIGARQQQVTTYLHKDYNNLWIIKKHNTNSDPLDPSFPVEFVRHGDIIRLEHKETSRNLHSHYHEAPMTRKHYQVTGYGINGTGDSNDFWRIEVVNRKFGNRIKVLRSRIRFIHLVTGCVLGSSGKVLPKWGWEQLEVTCTPYLKETLNSIWNVEDHINPKLPNISLDVLQPSFPEILLESHMVMIRGNSGLKPKDNEFTSKPWHWPINYQGLRFSGVNDTDFRVYLLGNPVVWWLNLLSIALYLLSGSIIAVAMQRGARLPAEVAGLSQVLLRGGGQVLLGWTLHYFPFFLMGRVLYFHHYFPAMLFSSMLTGILWDTLLRLCAWGLASWPLARGIHVAGILSLLLGTAYSFYLFHPLAYGMVGPLAQDPQSPMAGLRWLDSWDF
RUO
POMT2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
29954
POMT2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp686G10254/FLJ22309
POMT2
Recombinant
wheat germ expression system