Learn More
Abnova™ Human POLR2F Full-length ORF (NP_068809.1, 1 a.a. - 127 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_068809.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 5435
Molekulargewicht 40.9kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16141528
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005435-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16151528
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005435-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes the sixth largest subunit of RNA polymerase II, the polymerase responsible for synthesizing messenger RNA in eukaryotes, that is also shared by the other two DNA-directed RNA polymerases. In yeast, this polymerase subunit, in combination with at least two other subunits, forms a structure that stabilizes the transcribing polymerase on the DNA template. [provided by RefSeq]
Sequence: MSDNEDNFDGDDFDDVEEDEGLDDLENAEEEGQENVEILPSGERPQANQKRITTPYMTKYERARVLGTRALQIAMCAPVMVELEGETDPLLIAMKELKARKIPIIIRRYLPDGSYEDWGVDELIITD
Spezifikation
Spezifikation
NP_068809.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
40.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MSDNEDNFDGDDFDDVEEDEGLDDLENAEEEGQENVEILPSGERPQANQKRITTPYMTKYERARVLGTRALQIAMCAPVMVELEGETDPLLIAMKELKARKIPIIIRRYLPDGSYEDWGVDELIITD
RUO
POLR2F
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
5435
POLR2F (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HRBP14.4/POLRF/RPABC2/RPB14.4/RPB6
POLR2F
Recombinant
wheat germ expression system