Learn More
Abnova™ Human POLR1B Partial ORF (NP_061887, 963 a.a. - 1072 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
Eukaryotic RNA polymerase I (pol I) is responsible for the transcription of ribosomal RNA (rRNA) genes and production of rRNA, the primary component of ribosomes. Pol I is a multisubunit enzyme composed of 6 to 14 polypeptides, depending on the species. Most of the mass of the pol I complex derives from the 2 largest subunits, Rpa1 and Rpa2 in yeast. POLR1B is homologous to Rpa2 (Seither and Grummt, 1996 [PubMed 8921381]).[supplied by OMIM]
Sequence: GEMLKAAGYNFYGTERLYSGISGLELEADIFIGVVYYQRLRHMVSDKFQVRTTGARDRVTNQPIGGRNVQGGIRFGEMERDALLAHGTSFLLHDRLFNCSDRSVAHVCVK
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_061887 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 84172 |
Molekulargewicht | 37.84kDa |
Name | POLR1B (Human) Recombinant Protein (Q01) |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Menge | 10 μg |
Immunogen | GEMLKAAGYNFYGTERLYSGISGLELEADIFIGVVYYQRLRHMVSDKFQVRTTGARDRVTNQPIGGRNVQGGIRFGEMERDALLAHGTSFLLHDRLFNCSDRSVAHVCVK |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ Human POLR1B Partial ORF (NP_061887, 963 a.a. - 1072 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur