missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human POLR1B Partial ORF (NP_061887, 963 a.a. - 1072 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

361.00 CHF - 547.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_061887
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 84172
Molekulargewicht 37.84kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16130667
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00084172-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16140667
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00084172-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Eukaryotic RNA polymerase I (pol I) is responsible for the transcription of ribosomal RNA (rRNA) genes and production of rRNA, the primary component of ribosomes. Pol I is a multisubunit enzyme composed of 6 to 14 polypeptides, depending on the species. Most of the mass of the pol I complex derives from the 2 largest subunits, Rpa1 and Rpa2 in yeast. POLR1B is homologous to Rpa2 (Seither and Grummt, 1996 [PubMed 8921381]).[supplied by OMIM]

Sequence: GEMLKAAGYNFYGTERLYSGISGLELEADIFIGVVYYQRLRHMVSDKFQVRTTGARDRVTNQPIGGRNVQGGIRFGEMERDALLAHGTSFLLHDRLFNCSDRSVAHVCVK
Spezifikation

Spezifikation

NP_061887
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ10816/FLJ21921/MGC131780/RPA135/RPA2/Rpo1-2
POLR1B
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
84172
POLR1B (Human) Recombinant Protein (Q01)
GEMLKAAGYNFYGTERLYSGISGLELEADIFIGVVYYQRLRHMVSDKFQVRTTGARDRVTNQPIGGRNVQGGIRFGEMERDALLAHGTSFLLHDRLFNCSDRSVAHVCVK
RUO
POLR1B
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications