Learn More
Abnova™ Human POLA Partial ORF (NP_058633, 1363 a.a. - 1462 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00005422-Q01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16139281
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: QFSRTGPLCPACMKATLQPEYSDKSLYTQLCFYRYIFDAECALEKLTTDHEKDKLKKQFFTPKVLQDYRKLKNTAEQFLSRSGYSEVNLSKLFAGCAVKS
Spezifikation
Spezifikation
NP_058633
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
QFSRTGPLCPACMKATLQPEYSDKSLYTQLCFYRYIFDAECALEKLTTDHEKDKLKKQFFTPKVLQDYRKLKNTAEQFLSRSGYSEVNLSKLFAGCAVKS
RUO
POLA1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5422
POLA (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp686K1672/POLA/p180
POLA1
Recombinant
wheat germ expression system