Learn More
Abnova™ Human PNMT Full-length ORF (NP_002677.1, 1 a.a. - 282 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002677.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 5409
Molekulargewicht 57.3kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16161488
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005409-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16151488
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005409-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The product of this gene catalyzes the last step of the catecholamine biosynthesis pathway, which methylates norepinephrine to form epinephrine (adrenaline). The enzyme also has beta-carboline 2N-methyltransferase activity. This gene is thought to play a key step in regulating epinephrine production. [provided by RefSeq]
Sequence: MSGADRSPNAGAAPDSAPGQAAVASAYQRFEPRAYLRNNYAPPRGDLCNPNGVGPWKLRCLAQTFATGEVSGRTLIDIGSGPTVYQLLSACSHFEDITMTDFLEVNRQELGRWLQEEPGAFNWSMYSQHACLIEGKGECWQDKERQLRARVKRVLPIDVHQPQPLGAGSPAPLPADALVSAFCLEAVSPDLASFQRALDHITTLLRPGGHLLLIGALEESWYLAGEARLTVVPVSEEEVREALVRSGYKVRDLRTYIMPAHLQTGVDDVKGVFFAWAQKVGL
Spezifikation
Spezifikation
NP_002677.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
57.3kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MSGADRSPNAGAAPDSAPGQAAVASAYQRFEPRAYLRNNYAPPRGDLCNPNGVGPWKLRCLAQTFATGEVSGRTLIDIGSGPTVYQLLSACSHFEDITMTDFLEVNRQELGRWLQEEPGAFNWSMYSQHACLIEGKGECWQDKERQLRARVKRVLPIDVHQPQPLGAGSPAPLPADALVSAFCLEAVSPDLASFQRALDHITTLLRPGGHLLLIGALEESWYLAGEARLTVVPVSEEEVREALVRSGYKVRDLRTYIMPAHLQTGVDDVKGVFFAWAQKVGL
RUO
PNMT
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
5409
PNMT (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC34570/PENT/PNMTase
PNMT
Recombinant
wheat germ expression system