Learn More
Abnova™ Human PMS1 Partial ORF (NP_000525, 26 a.a. - 135 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000525
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 5378
Molekulargewicht 37.84kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16129251
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005378-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16139251
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005378-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a protein belonging to the DNA mismatch repair mutL/hexB family. This protein is thought to be involved in the repair of DNA mismatches, and it can form heterodimers with MLH1, a known DNA mismatch repair protein. Mutations in this gene cause hereditary nonpolyposis colorectal cancer type 3 (HNPCC3) either alone or in combination with mutations in other genes involved in the HNPCC phenotype, which is also known as Lynch syndrome. [provided by RefSeq]
Sequence: KELIENSLDAGATSVDVKLENYGFDKIEVRDNGEGIKAVDAPVMAMKYYTSKINSHEDLENLTTYGFRGEALGSICCIAEVLITTRTAADNFSTQYVLDGSGHILSQKPS
Spezifikation
Spezifikation
NP_000525
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp781M0253/FLJ98259/HNPCC3/PMSL1/hPMS1
PMS1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5378
PMS1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
KELIENSLDAGATSVDVKLENYGFDKIEVRDNGEGIKAVDAPVMAMKYYTSKINSHEDLENLTTYGFRGEALGSICCIAEVLITTRTAADNFSTQYVLDGSGHILSQKPS
RUO
PMS1