Learn More
Invitrogen™ Humanes PLXDC2, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0584
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Plxdc2 synthetisches Peptid, PEP-0584, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 17 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem Plxdc-2 überein. PEP-0584 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20467 verwendet werden.Spezifikation
84898 | |
gereinigt | |
Humanes PLXDC2 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q6UX71 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
PLXDC2 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |