Learn More
Abnova™ Human PLVAP Partial ORF (NP_112600, 51 a.a. - 150 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00083483-Q01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16130477
  • 433.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-07-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: NVHVSTESNLQATERRAEGLYSQLLGLTASQSNLTKELNFTTRAKDAIMQMWLNARRDLDRINASFRQCQGDRVIYTNNQRYMAAIILSEKQCRDQFKDM
Spezifikation
Spezifikation
NP_112600
Liquid
83483
PLVAP (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FELS/PV-1/PV1/gp68
PLVAP
Yes
wheat germ expression system
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
NVHVSTESNLQATERRAEGLYSQLLGLTASQSNLTKELNFTTRAKDAIMQMWLNARRDLDRINASFRQCQGDRVIYTNNQRYMAAIILSEKQCRDQFKDM
RUO
PLVAP