Beschreibung
PLSCR1 KO-Zelllinie bestellbar. KO validiert. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout durch CRISPR/Cas9, 1 bp-Deletion in Exon 4 und 1 bp-Einsatz in Exon 4 erreicht. Um sowohl Knockout- als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: wähle 2 x 1000000 Zellen/Fläschchen'. Um nur Knockout-Zellen zu bestellen: wähle 1000000 Zellen/Fläschchen'.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 2 x 1.000.000 Zellen |
| Kennzeichnung | RUO |