Learn More
Abnova™ Human PLEKHK1 Full-length ORF (AAH25765, 1 a.a. - 163 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00219790-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16129373
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MEGPSLRGPALRLAGLPTQQDCNIQEKIDLEIRMREGIWKLLSLSTQKDQVLHAVKNLMVCNARLMAYTSELQKLEEQIANQTGRCDVKFESKERTACKGKIAISDIRIPLMWKDSDHFSNKERSRRYAIFCLFKMGANVFDTDVVNVDKTITDICFENVTIL
Spezifikation
Spezifikation
AAH25765
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
43.67kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp686J10120/PLEKHK1/bA531F24.1
RTKN2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
219790
PLEKHK1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MEGPSLRGPALRLAGLPTQQDCNIQEKIDLEIRMREGIWKLLSLSTQKDQVLHAVKNLMVCNARLMAYTSELQKLEEQIANQTGRCDVKFESKERTACKGKIAISDIRIPLMWKDSDHFSNKERSRRYAIFCLFKMGANVFDTDVVNVDKTITDICFENVTIL
RUO
RTKN2