Learn More
Abnova™ Human PLEKHB1 Full-length ORF (AAH08075, 1 a.a. - 189 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00058473-P01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16123053
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MALVRGGWLWRQSSILRRWKRNWFALWLDGTLGYYHDETAQDEEDRVLIHFNVRDIKIGPECHDVQPPEGRSRDGLLTVNLREGGRLHLCAETKDDALAWKTALLEANSTPVRVYSPYQDYYEVVPPNAHEATYVRSYYGPPYAGPGVTHVIVREDPCYSAGAPLAMGMLAGAATGAALGSLMWSPCWF
Spezifikation
Spezifikation
AAH08075
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
46.42kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KPL1/PHR1/PHRET1
PLEKHB1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
58473
PLEKHB1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MALVRGGWLWRQSSILRRWKRNWFALWLDGTLGYYHDETAQDEEDRVLIHFNVRDIKIGPECHDVQPPEGRSRDGLLTVNLREGGRLHLCAETKDDALAWKTALLEANSTPVRVYSPYQDYYEVVPPNAHEATYVRSYYGPPYAGPGVTHVIVREDPCYSAGAPLAMGMLAGAATGAALGSLMWSPCWF
RUO
PLEKHB1