missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Abnova™ Human PLAGL2 Partial ORF (NP_002648, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16129161

Abnova™ Human PLAGL2 Partial ORF (NP_002648, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Artikelnummer. 16129161
10 µg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16129161

Marke: Abnova™ H00005326Q01.10ug

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Pleiomorphic adenoma gene-like 2 is a zinc-finger protein that recognizes DNA and/or RNA. [provided by RefSeq]

Sequence: MTTFFTSVPPWIQDAKQEEEVGWKLVPRPRGREAESQVKCQCEISGTPFSNGEKLRPHSLPQPEQRPYSCPQLHCGKAFASKYKLYRHMATHSAQKPHQC

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_002648
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 5326
Molekulargewicht 36.74kDa
Name PLAGL2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 µg
Immunogen MTTFFTSVPPWIQDAKQEEEVGWKLVPRPRGREAESQVKCQCEISGTPFSNGEKLRPHSLPQPEQRPYSCPQLHCGKAFASKYKLYRHMATHSAQKPHQC
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias FLJ23283
Gebräuchliche Bezeichnung PLAGL2
Gensymbol PLAGL2
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Abnova™ Human PLAGL2 Partial ORF (NP_002648, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt