Learn More
Abnova™ Human PKN1 Partial ORF (AAH40061, 462 a.a. - 615 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH40061
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 5585
Molekulargewicht 42.57kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16119581
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005585-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16129581
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005585-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the protein kinase C superfamily. This kinase is activated by Rho family of small G proteins and may mediate the Rho-dependent signaling pathway. This kinase can be activated by phospholipids and by limited proteolysis. The 3-phosphoinositide dependent protein kinase-1 (PDPK1/PDK1) is reported to phosphorylate this kinase, which may mediate insulin signals to the actin cytoskeleton. The proteolytic activation of this kinase by caspase-3 or related proteases during apoptosis suggests its role in signal transduction related to apoptosis. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed. [provided by RefSeq]
Sequence: LDMEPQGCLVAEVTFRNPVIERIPRLRRQKKIFSKQQGKAFQRARQMNIDVATWVRLLRRLIPNATGTGTFSPGASPGSEARTTGDISVEKLNLGTDSDSSPQKSSRDPPSSPSSLSSPIQESTAPELPSETQETPGPALCSPLRKSPLTLEDF
Spezifikation
Spezifikation
AAH40061
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
42.57kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DBK/MGC46204/PAK1/PKN/PKN-ALPHA/PRK1/PRKCL1
PKN1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5585
PKN1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
LDMEPQGCLVAEVTFRNPVIERIPRLRRQKKIFSKQQGKAFQRARQMNIDVATWVRLLRRLIPNATGTGTFSPGASPGSEARTTGDISVEKLNLGTDSDSSPQKSSRDPPSSPSSLSSPIQESTAPELPSETQETPGPALCSPLRKSPLTLEDF
RUO
PKN1