Learn More
Abnova™ Human PKIA Full-length ORF (NP_006814.1, 1 a.a. - 76 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16129551
Verfügbar ab: 08-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human PKIA Full-length ORF (NP_006814.1, 1 a.a. - 76 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16129551
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16129551
Marke: Abnova™ H00005569P01.25ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The protein encoded by this gene is a member of the cAMP-dependent protein kinase (PKA) inhibitor family. This protein was demonstrated to interact with and inhibit the activities of both C alpha and C beta catalytic subunits of the PKA. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been reported. [provided by RefSeq]
Sequence: MTDVETTYADFIASGRTGRRNAIHDILVSSASGNSNELALKLAGLDINKTEGEEDAQRSSTEQSGEAQGEAAKSES
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_006814.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 5569
Molekulargewicht 34.4kDa
Name PKIA (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen MTDVETTYADFIASGRTGRRNAIHDILVSSASGNSNELALKLAGLDINKTEGEEDAQRSSTEQSGEAQGEAAKSES
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias PRKACN1
Gebräuchliche Bezeichnung PKIA
Gensymbol PKIA
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human PKIA Full-length ORF (NP_006814.1, 1 a.a. - 76 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >