Learn More
Abnova™ Human PITPNC1 Full-length ORF (AAH07905, 1 a.a. - 268 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH07905
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 26207
Molekulargewicht 55.22kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16128172
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00026207-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16118172
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00026207-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the phosphatidylinositol transfer protein family. The encoded cytoplasmic protein transfers phosphatidylinositol from one membrane compartment to another. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MLLKEYRICMPLTVDEYKIGQLYMISKHSHEQSDRGEGVEVVQNEPFEDPHHGNGQFTEKRVYLNSKLPSWARAVVPKIFYVTEKAWNYYPYTITEYTCSFLPRFSIHIETKYEDNKGSNDTIFDNEAKDVEREVCFIDIACDEIPERYYKESEDPKHFKSEKTGRGQLREGWRDSHQPIMCSYKLVTVKFEVWGLQTRVEQFVHKVVRDILLIGHRQAFAWVDEWYDMTMDDVREYEKNMHEQTNIKVCNQHSSPVDDIESHAQTST
Spezifikation
Spezifikation
AAH07905
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
55.22kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MLLKEYRICMPLTVDEYKIGQLYMISKHSHEQSDRGEGVEVVQNEPFEDPHHGNGQFTEKRVYLNSKLPSWARAVVPKIFYVTEKAWNYYPYTITEYTCSFLPRFSIHIETKYEDNKGSNDTIFDNEAKDVEREVCFIDIACDEIPERYYKESEDPKHFKSEKTGRGQLREGWRDSHQPIMCSYKLVTVKFEVWGLQTRVEQFVHKVVRDILLIGHRQAFAWVDEWYDMTMDDVREYEKNMHEQTNIKVCNQHSSPVDDIESHAQTST
RUO
PITPNC1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
26207
PITPNC1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
RDGB-BETA/RDGBB/RDGBB1
PITPNC1
Recombinant
wheat germ expression system