Learn More
Abnova™ Human PIK3C2B Partial ORF (NP_002637, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002637
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 5287
Molekulargewicht 37.84kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16129091
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005287-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16119091
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005287-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the phosphoinositide 3-kinase (PI3K) family. PI3-kinases play roles in signaling pathways involved in cell proliferation, oncogenic transformation, cell survival, cell migration, and intracellular protein trafficking. This protein contains a lipid kinase catalytic domain as well as a C-terminal C2 domain, a characteristic of class II PI3-kinases. C2 domains act as calcium-dependent phospholipid binding motifs that mediate translocation of proteins to membranes, and may also mediate protein-protein interactions. The PI3-kinase activity of this protein is sensitive to low nanomolar levels of the inhibitor wortmanin. The C2 domain of this protein was shown to bind phospholipids but not Ca2+, which suggests that this enzyme may function in a calcium-independent manner. [provided by RefSeq]
Sequence: MSSTQDNGEHWKSLESVGISRKELAMAEALQMEYDALSRLRHDKEENRAKQNADPSLISWDEPGVDFYSKPAGRRTDLKLLRGLSGSDPTLNYNSLSPQEGPPNHSTSQG
Spezifikation
Spezifikation
NP_002637
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C2-PI3K/DKFZp686G16234
PIK3C2B
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5287
PIK3C2B (Human) Recombinant Protein (Q01)
MSSTQDNGEHWKSLESVGISRKELAMAEALQMEYDALSRLRHDKEENRAKQNADPSLISWDEPGVDFYSKPAGRRTDLKLLRGLSGSDPTLNYNSLSPQEGPPNHSTSQG
RUO
PIK3C2B