Learn More
Abnova™ Human PIGM Partial ORF (NP_660150, 35 a.a. - 96 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16151257
Abnova™ Human PIGM Partial ORF (NP_660150, 35 a.a. - 96 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16151257
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16151257
Marke: Abnova™ H00093183Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a transmembrane protein that is located in the endoplasmic reticulum and is involved in GPI-anchor biosynthesis. The glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchor is a glycolipid which contains three mannose molecules in its core backbone. The GPI-anchor is found on many blood cells and serves to anchor proteins to the cell surface. This gene encodes a mannosyltransferase, GPI-MT-I, that transfers the first mannose to GPI on the lumenal side of the endoplasmic reticulum. [provided by RefSeq]
Sequence: YGVFQDRTLHVRYTDIDYQVFTDAARFVTEGRSPYLRATYRYTPLLGWLLTPNIYLSELFGK
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_660150
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 93183
Molekulargewicht 32.56kDa
Name PIGM (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen YGVFQDRTLHVRYTDIDYQVFTDAARFVTEGRSPYLRATYRYTPLLGWLLTPNIYLSELFGK
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias GPI-MT-I/MGC29896
Gebräuchliche Bezeichnung PIGM
Gensymbol PIGM
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human PIGM Partial ORF (NP_660150, 35 a.a. - 96 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >