Learn More
Abnova™ Human PIAS1 Partial ORF (NP_057250, 476 a.a. - 565 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_057250
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 8554
Molekulargewicht 35.64kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16118815
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00008554-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16128815
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00008554-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the mammalian PIAS [protein inhibitor of activated STAT-1 (signal transducer and activator of transcription-1)] family. This member contains a putative zinc-binding motif and a highly acidic region. It inhibits STAT1-mediated gene activation and the DNA binding activity, binds to Gu protein/RNA helicase II/DEAD box polypeptide 21, and interacts with androgen receptor (AR). It functions in testis as a nuclear receptor transcriptional coregulator and may have a role in AR initiation and maintenance of spermatogenesis. [provided by RefSeq]
Sequence: SAKRTCPSLSPTSPLNNKGILSLPHQASPVSRTPSLPAVDTSYINTSLIQDYRHPFHMTPMPYDLQGLDFFPFLSGDNQHYNTSLLAAAA
Spezifikation
Spezifikation
NP_057250
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.64kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DDXBP1/GBP/GU/RH-II/MGC141878/MGC141879/ZMIZ3
PIAS1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8554
PIAS1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
SAKRTCPSLSPTSPLNNKGILSLPHQASPVSRTPSLPAVDTSYINTSLIQDYRHPFHMTPMPYDLQGLDFFPFLSGDNQHYNTSLLAAAA
RUO
PIAS1