Learn More
Abnova™ Human PI4KAP2 Full-length ORF (AAH20225.1, 1 a.a. - 577 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16130384
Verfügbar ab: 27-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human PI4KAP2 Full-length ORF (AAH20225.1, 1 a.a. - 577 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16130384
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16130384
Marke: Abnova™ H00375133P02.10ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MHPQEGHALRRPPPRWLLLTWCLGPWHSVHAGDDRGWHMTVEQKFGLFSAEIKEADPLAASEASQPKPCPPEVTPHYIWIDFLVQRFEIAKYCSSDQVEIFSSLLQRSMSLNIGRAKGSMNRHVAAIGPRFKLLTLGLSLLHADVVPNATIRNVLREKIYSTAFDYFSCPPKFPTQGEKRLREDISIMIKFWTAMFSDKKYLTASQLVPPADIGDLLEQLVEENTGSLSGPAKDFYQREFDFFNKITNVSAIIKPYPKGDERKKACLSALSEVTVQPGCSLPSNPEAIVLDVDYKSGTPMQSAAKAPYLAKFKVKRCGVSELEKEGLRCRSDSEDECSTQEADGQKISWQAAIFKLGDDCRQDMLALQIIDLFKNIFQLVGLDLFVFPYRVVATAPGCGVIECIPDCTSRDQLGRQTDFGMYDYFTRQYGDESTLAFQQARYNFIRSMAAYSLLLFLLQIKDRHNGNIMLDKKGHIIHIDFGFMFESSPGGNLGWEPDIKLTDEMVMIMGGKMEATPFKWFMEMCVRGYLAVRHRFSPNMTEREAANFIMKVIQSCFLSNRSRTYNMIQYYQNDIPY
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH20225.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 375133
Molekulargewicht 92kDa
Name PI4KAP2 (Human) Recombinant Protein (P02)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen MHPQEGHALRRPPPRWLLLTWCLGPWHSVHAGDDRGWHMTVEQKFGLFSAEIKEADPLAASEASQPKPCPPEVTPHYIWIDFLVQRFEIAKYCSSDQVEIFSSLLQRSMSLNIGRAKGSMNRHVAAIGPRFKLLTLGLSLLHADVVPNATIRNVLREKIYSTAFDYFSCPPKFPTQGEKRLREDISIMIKFWTAMFSDKKYLTASQLVPPADIGDLLEQLVEENTGSLSGPAKDFYQREFDFFNKITNVSAIIKPYPKGDERKKACLSALSEVTVQPGCSLPSNPEAIVLDVDYKSGTPMQSAAKAPYLAKFKVKRCGVSELEKEGLRCRSDSEDECSTQEADGQKISWQAAIFKLGDDCRQDMLALQIIDLFKNIFQLVGLDLFVFPYRVVATAPGCGVIECIPDCTSRDQLGRQTDFGMYDYFTRQYGDESTLAFQQARYNFIRSMAAYSLLLFLLQIKDRHNGNIMLDKKGHIIHIDFGFMFESSPGGNLGWEPDIKLTDEMVMIMGGKMEATPFKWFMEMCVRGYLAVRHRFSPNMTEREAANFIMKVIQSCFLSNRSRTYNMIQYYQNDIPY
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias FLJ44912/MGC31920
Gebräuchliche Bezeichnung PI4KAP2
Gensymbol PI4KAP2
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human PI4KAP2 Full-length ORF (AAH20225.1, 1 a.a. - 577 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >