Beschreibung
Dieses Kit enthält einen Festphasen-Sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA). Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
- Ein für humanes P53 spezifischer Antikörper wurde auf die Mikrowells vorbeschichtet.
- Die phosphorylierte Probe wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper aufgenommen
- Nach einer ausgiebigen Reinigung wird ein weiterer Antikörper hinzugefügt, der spezifisch für humanes Phospho-P53 (Ser15) ist, um Zelllysate zu erkennen
- Zur Signalentwicklung wird Meerrettich-Peroxidase (HRP)-konjugierter Antikörper hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin-Reagenz (TMB)
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Empfindlichkeit: | 2,3 ug/ml |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Immunassay-Kit-Format | 96-Well-Platte |
| Probentyp | Zelllysate, Gewebehomogenate, Gewebelysate |
| Wirtsspezies | Human |
Sicherheit und Handhabung
- 96TEST Human Phospho-P53 (Ser15) ELISA Kit
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine