missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Phospho-EGFR/ErbB1 (Y1068) Alexa Fluor 700-conjugated Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Marke: R&D Systems IC3570N-100UG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
EGFR Monoclonal specifically detects EGFR in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
Spezifikation
| EGFR | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, EGF R, epidermal growth factor receptor, epidermal growth factor receptor (avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b)oncogene homolog), ErbB, ErbB1, ERBB1PIG61, HER1, HER-1, mENA, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects human EGF R phosphorylated at Y1068. | |
| Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
| Flow Cytometry | |
| 338324 | |
| Alexa Fluor 700 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide | |
| EGFR | |
| Phosphopeptide containing human EGF R Y1068 site | |
| RUO | |
| 1956 | |
| Human | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only (RUO)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur