Learn More
Abnova™ Human PHF10 Full-length ORF (NP_060758.1, 1 a.a. - 410 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_060758.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 55274
Molekulargewicht 73kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16131363
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00055274-P02.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16121363
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00055274-P02.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene contains a predicted ORF that encodes a protein with two zinc finger domains. The function of the encoded protein is not known. Sequence analysis suggests that multiple alternatively spliced transcript variants are derived from this gene but the full-length nature of only two of them is known. These two splice variants encode different isoforms. A pseudogene for this gene is located on Xq28. [provided by RefSeq]
Sequence: MLQEQVSEYLGVTSFKRKYPDLERRDLSHKEKLYLRELNVITETQCTLGLTALRSDEVIDLMIKEYPAKHAEYSVILQEKERQRITDHYKEYSQMQQQNTQKVEASKVPEYIKKAAKKAAEFNSNLNRERMEERRAYFDLQTHVIQVPQGKYKVLPTERTKVSSYPVALIPGQFQEYYKRYSPDELRYLPLNTALYEPPLDPELPALDSDGDSDDGEDGRGDEKRKNKGTSDSSSGNVSEGESPPDSQEDSFQGRQKSKDKAATPRKDGPKRSVLSKSVPGYKPKVIPNAICGICLKGKESNKKGKAESLIHCSQCENSGHPSCLDMTMELVSMIKTYPWQCMECKTCIICGQPHHEEEMMFCDMCDRGYHTFCVGLGAIPSGRWICDCCQRAPPTPRKVGRRGKNSKEG
Spezifikation
Spezifikation
NP_060758.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
73kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MLQEQVSEYLGVTSFKRKYPDLERRDLSHKEKLYLRELNVITETQCTLGLTALRSDEVIDLMIKEYPAKHAEYSVILQEKERQRITDHYKEYSQMQQQNTQKVEASKVPEYIKKAAKKAAEFNSNLNRERMEERRAYFDLQTHVIQVPQGKYKVLPTERTKVSSYPVALIPGQFQEYYKRYSPDELRYLPLNTALYEPPLDPELPALDSDGDSDDGEDGRGDEKRKNKGTSDSSSGNVSEGESPPDSQEDSFQGRQKSKDKAATPRKDGPKRSVLSKSVPGYKPKVIPNAICGICLKGKESNKKGKAESLIHCSQCENSGHPSCLDMTMELVSMIKTYPWQCMECKTCIICGQPHHEEEMMFCDMCDRGYHTFCVGLGAIPSGRWICDCCQRAPPTPRKVGRRGKNSKEG
RUO
PHF10
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
55274
PHF10 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ10975/MGC111009/XAP135
PHF10
Recombinant
wheat germ expression system