Learn More
Abnova™ Human PHACTR2 Partial ORF (NP_055536, 56 a.a. - 143 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00009749-Q01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16141246
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: RETSAVLERKISTRQSREELIRRGVLKELPDQDGDVTVNFENSNGHMIPIGEESTREENVVKSEEGNGSVSEKTPPLEEQAEDKKENT
Spezifikation
Spezifikation
NP_055536
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.42kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RETSAVLERKISTRQSREELIRRGVLKELPDQDGDVTVNFENSNGHMIPIGEESTREENVVKSEEGNGSVSEKTPPLEEQAEDKKENT
RUO
PHACTR2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9749
PHACTR2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C6orf56/DKFZp686F18175/KIAA0680/MGC176642
PHACTR2
Recombinant
wheat germ expression system