Learn More
Abnova™ Human PHACTR2 Partial ORF (NP_055536, 56 a.a. - 143 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16151246
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: RETSAVLERKISTRQSREELIRRGVLKELPDQDGDVTVNFENSNGHMIPIGEESTREENVVKSEEGNGSVSEKTPPLEEQAEDKKENT
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_055536
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9749
Molekulargewicht 35.42kDa
Name PHACTR2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen RETSAVLERKISTRQSREELIRRGVLKELPDQDGDVTVNFENSNGHMIPIGEESTREENVVKSEEGNGSVSEKTPPLEEQAEDKKENT
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias C6orf56/DKFZp686F18175/KIAA0680/MGC176642
Gebräuchliche Bezeichnung PHACTR2
Gensymbol PHACTR2
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human PHACTR2 Partial ORF (NP_055536, 56 a.a. - 143 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >