Learn More
Abnova™ Human PFKL Partial ORF (NP_001002021, 441 a.a. - 540 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001002021
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 5211
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16128971
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005211-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16118971
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005211-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Phosphofructokinase (PFK) is a tetrameric enzyme that catalyzes a key step in glycolysis, namely the conversion of D-fructose 6-phosphate to D-fructose 1,6-bisphosphate. Separate genes encode a muscle subunit (M) and a liver subunit (L). PFK from muscle is a homotetramer of M subunits, PFK from liver is a homotetramer of L-subunits, while PFK from platelets can be composed of any tetrameric combination of M and L subunits. The protein encoded by this gene represents the L subunit. Alternate splicing results in two transcript variants, one of which is a candidate for nonsense-mediated decay (NMD). [provided by RefSeq]
Sequence: PKEKSNFSLAILNVGAPAAGMNAAVRSAVRTGISHGHTVYVVHDGFEGLAKGQVQEVGWHDVAGWLGRGGSMLGTKRTLPKGQLESIVENIRIYGIHALL
Spezifikation
Spezifikation
NP_001002021
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp686G1648/DKFZp686L2097/FLJ30173/FLJ40909/PFK-B
PFKL
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5211
PFKL (Human) Recombinant Protein (Q01)
PKEKSNFSLAILNVGAPAAGMNAAVRSAVRTGISHGHTVYVVHDGFEGLAKGQVQEVGWHDVAGWLGRGGSMLGTKRTLPKGQLESIVENIRIYGIHALL
RUO
PFKL