Learn More
Abnova™ Human PELP1 Partial ORF (AAW80659.1, 337 a.a. - 410 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
PELP1 is a coactivator of estrogen receptor (see ESR1; MIM 133430)-mediated transcription and a corepressor of other nuclear hormone receptors and sequence-specific transcription factors (Choi et al., 2004 [PubMed 15456770]).[supplied by OMIM]
Sequence: LNSWSIGRDSLSPGQERPYSTVRTKVYAILELWVQVCGASAGMLQGGASGEALLTHLLSDISPPADALKLRSPR
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAW80659.1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 27043 |
Molekulargewicht | 33.77kDa |
Name | PELP1 (Human) Recombinant Protein (Q01) |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Menge | 10 μg |
Immunogen | LNSWSIGRDSLSPGQERPYSTVRTKVYAILELWVQVCGASAGMLQGGASGEALLTHLLSDISPPADALKLRSPR |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ Human PELP1 Partial ORF (AAW80659.1, 337 a.a. - 410 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur