Learn More
Abnova™ Human PEF1 Full-length ORF (NP_036524.1, 1 a.a. - 284 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
PEF1 is a Ca(2+)-binding protein that belongs to the penta-EF-hand (PEF) protein family, which includes the calpain small subunit (CAPNS1; MIM 114170), sorcin (SRI; MIM 182520), grancalcin (GCA; MIM 607030), and ALG2 (PDCD6; MIM 601057) (Kitaura et al., 2001 [PubMed 11278427]).[supplied by OMIM]
Sequence: MASYPYRQGCPGAAGQAPGAPPGSYYPGPPNSGGQYGSGLPPGGGYGGPAPGGPYGPPAGGGPYGHPNPGMFPSGTPGGPYGGAAPGGPYGQPPPSSYGAQQPGLYGQGGAPPNVDPEAYSWFQSVDSDHSGYISMKELKQALVNCNWSSFNDETCLMMINMFDKTKSGRIDVYGFSALWKFIQQWKNLFQQYDRDRSGSISYTELQQALSQMGYNLSPQFTQLLVSRYCPRSANPAMQLDRFIQVCTQLQVLTEAFREKDTAVQGNIRLSFEDFVTMTASRML
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_036524.1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 553115 |
Molekulargewicht | 56.8kDa |
Name | PEF1 (Human) Recombinant Protein (P01) |
Reinigungsverfahren | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Menge | 25 μg |
Immunogen | MASYPYRQGCPGAAGQAPGAPPGSYYPGPPNSGGQYGSGLPPGGGYGGPAPGGPYGPPAGGGPYGHPNPGMFPSGTPGGPYGGAAPGGPYGQPPPSSYGAQQPGLYGQGGAPPNVDPEAYSWFQSVDSDHSGYISMKELKQALVNCNWSSFNDETCLMMINMFDKTKSGRIDVYGFSALWKFIQQWKNLFQQYDRDRSGSISYTELQQALSQMGYNLSPQFTQLLVSRYCPRSANPAMQLDRFIQVCTQLQVLTEAFREKDTAVQGNIRLSFEDFVTMTASRML |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ Human PEF1 Full-length ORF (NP_036524.1, 1 a.a. - 284 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur