Learn More
Abnova™ Human PEF1 Full-length ORF (NP_036524.1, 1 a.a. - 284 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_036524.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 553115
Molekulargewicht 56.8kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16120794
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00553115-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16130794
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00553115-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
PEF1 is a Ca(2+)-binding protein that belongs to the penta-EF-hand (PEF) protein family, which includes the calpain small subunit (CAPNS1; MIM 114170), sorcin (SRI; MIM 182520), grancalcin (GCA; MIM 607030), and ALG2 (PDCD6; MIM 601057) (Kitaura et al., 2001 [PubMed 11278427]).[supplied by OMIM]
Sequence: MASYPYRQGCPGAAGQAPGAPPGSYYPGPPNSGGQYGSGLPPGGGYGGPAPGGPYGPPAGGGPYGHPNPGMFPSGTPGGPYGGAAPGGPYGQPPPSSYGAQQPGLYGQGGAPPNVDPEAYSWFQSVDSDHSGYISMKELKQALVNCNWSSFNDETCLMMINMFDKTKSGRIDVYGFSALWKFIQQWKNLFQQYDRDRSGSISYTELQQALSQMGYNLSPQFTQLLVSRYCPRSANPAMQLDRFIQVCTQLQVLTEAFREKDTAVQGNIRLSFEDFVTMTASRML
Spezifikation
Spezifikation
NP_036524.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
56.8kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MASYPYRQGCPGAAGQAPGAPPGSYYPGPPNSGGQYGSGLPPGGGYGGPAPGGPYGPPAGGGPYGHPNPGMFPSGTPGGPYGGAAPGGPYGQPPPSSYGAQQPGLYGQGGAPPNVDPEAYSWFQSVDSDHSGYISMKELKQALVNCNWSSFNDETCLMMINMFDKTKSGRIDVYGFSALWKFIQQWKNLFQQYDRDRSGSISYTELQQALSQMGYNLSPQFTQLLVSRYCPRSANPAMQLDRFIQVCTQLQVLTEAFREKDTAVQGNIRLSFEDFVTMTASRML
RUO
PEF1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
553115
PEF1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PEF1A/PEFLIN
PEF1
Recombinant
wheat germ expression system