missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam Human PEAR1 ELISA Kit, 96 Tests

Artikelnummer. 32112187 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32112187 96 Tests 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 32112187 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab3139221x96Tests
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sandwich ELISA kit for quantitative detection of PEAR1 in Cell culture supernatant, Plasma, Serum. Sensitivity 0.45 ng/mL, range 0.45 - 100 ng/mL.

  • Assay Type: Sandwich
  • Detection Method: Colorimetric
  • Sample Types: Cell culture supernatant, Plasma, Serum
  • Species Reactivity: Human
  • Sensitivity: 0.45 ng/mL
  • Range: 0.45 - 100 ng/mL
  • Results Type: Quantitative
  • Storage: Store at -20°C

Spezifikation

Assay-Bereich 0.45 to 100 ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0.45 ng/mL
Inhalt und Lagerung Store at -20°C
Nachweisverfahren Colorimetric
Immunassay-Kit-Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA Kit
Probentyp Cell Culture Supernatant, Plasma, Serum
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-Alias MEGF12, PEAR1, Platelet endothelial aggregation receptor 1, hPEAR1, Multiple epidermal growth factor-like domains protein 12, Multiple EGF-like domains protein 12
Gen-ID (Entrez) 375033
Gensymbol PEAR1
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Ziel PEAR1
UniProt-ID Q5VY43
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.