missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human PEAR1 ELISA Kit

Artikelnummer. 18547804
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18547804 10 x 96 Tests 10 Stück
17185139 5 x 96 Tests 1 Stück
17174663 96 Tests 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18547804 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EH366RBX10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7200.00 CHF
    6984.00 CHF / 10 Stück
    Sparen 216.00 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA

Human PEAR1 quantitates human PEAR1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PEAR1.

Platelet endothelial aggregation receptor 1 (PEAR1) is a platelet receptor that signals upon the formation of platelet-platelet contacts independent of platelet activation and secondary to platelet aggregation. Upon platelet aggregation stimulated by physiological agonists, PEAR1 becomes tyrosine- and serine-phosphorylated; the tyrosine phosphorylation can be inhibited by eptifibatide, an aIIbbeta3 antagonist that also inhibits platelet aggregation. Recent studies have indicated that genetic variations in PEAR1, may be associated with enhanced agonist-induced platelet aggregation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer 3110045G13Rik; hPEAR1; Gezackter und Delta-Protein; Jedi; Jedi-1; Megf12; mpear1; Mehrere EGF-ähnliche Domänen Protein 12; mehrere EGF-ähnliche Domänen 12; mehrere epidermale Wachstumsfaktoren-ähnliche Domänen Protein 12; Pear1; Thrombozytenendothelialer Aggregationsrezeptor 1; Protein Jedi; RGD1305653; RP11-107D133
Assay-Bereich 0,45 bis 100 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0.45 ng/mL
Konjugat Biotin
Immunassay-Kit-Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Supernatant
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-Alias 3110045G13Rik; hPEAR1; Jagged and Delta protein; Jedi; Jedi-1; MEGF12; mPEAR1; Multiple EGF-like domains protein 12; multiple EGF-like-domains 12; multiple epidermal growth factor-like domains protein 12; Pear1; Platelet endothelial aggregation receptor 1; protein Jedi; RGD1305653; RP11-107D16.33110045G13Rik; hPEAR1; Jagged and Delta protein; Jedi; Jedi-1; MEGF12; mPEAR1; Multiple EGF-like domains protein 12; multiple EGF-like-domains 12; multiple epidermal growth factor-like domains protein 12; Pear1; Platelet endothelial aggregation receptor 1; protein Jedi; RGD1305653; RP11-107D16.3;
Gen-ID (Entrez) 375033
Gensymbol PEAR1
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff Biotin
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Plasma 50 μL, Serum 50 μL, Supernatant 50 μL
Versandbedingung Wet or Dry Ice
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel PEAR1
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.