Learn More
Abnova™ Human PEAK1 Partial ORF (NP_079052.2, 1151 a.a. - 1250 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00079834-Q01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16134533
  • 552.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-05-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: TPPPLPKKMIIRANTEPISKDLQKSMESSLCVMANPTYDIDPNWDASSAGSSISYELKGLDIESYDSLERPLRKERPVPSAANSISSLTTLSIKDRFSNS
Spezifikation
Spezifikation
NP_079052.2
Liquid
79834
PEAK1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ21140/FLJ34483/KIAA2002
PEAK1
Yes
wheat germ expression system
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
TPPPLPKKMIIRANTEPISKDLQKSMESSLCVMANPTYDIDPNWDASSAGSSISYELKGLDIESYDSLERPLRKERPVPSAANSISSLTTLSIKDRFSNS
RUO
PEAK1