Learn More
Abnova™ Human PDYN Partial ORF (NP_077722, 147 a.a. - 254 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16128901
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human PDYN Partial ORF (NP_077722, 147 a.a. - 254 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16128901
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16128901
Marke: Abnova™ H00005173Q01.25ug
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The protein encoded by this gene is a preproprotein that is proteolytically processed to form the secreted opioid peptides beta-neoendorphin, dynorphin, leu-enkephalin, rimorphin, and leumorphin. These peptides are ligands for the kappa-type of opioid receptor. Dynorphin is involved in modulating responses to several psychoactive substances, including cocaine. [provided by RefSeq]
Sequence: RDAQLNDGAMETGTLYLAEEDPKEQVKRYGGFLRKYPKRSSEVAGEGDGDSMGHEDLYKRYGGFLRRIRPKLKWDNQKRYGGFLRRQFKVVTRSQEDPNAYSGELFDA
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_077722
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 5173
Molekulargewicht 37.62kDa
Name PDYN (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen RDAQLNDGAMETGTLYLAEEDPKEQVKRYGGFLRKYPKRSSEVAGEGDGDSMGHEDLYKRYGGFLRRIRPKLKWDNQKRYGGFLRRQFKVVTRSQEDPNAYSGELFDA
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias MGC26418/PENKB
Gebräuchliche Bezeichnung PDYN
Gensymbol PDYN
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human PDYN Partial ORF (NP_077722, 147 a.a. - 254 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >