Learn More
Abcam Menschliche PDGFRA-Knockout-SH-SY5Y-Zelllinie
Product Code. 32157602 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1.000.000 Zellen
2 x 1.000.000 Zellen
Unit Size:
1 Stück
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
32157602 1.000.000 Zellen 1 Stück
32142603 2 x 1.000.000 Zellen 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 32157602 Supplier Abcam Supplier No. ab2753351000000Cells_
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
PDGFRA KO-Zelllinie kann bestellt werden. KO validiert durch Immunzytochemie, westlicher Blot. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout mit CRISPR/Cas9 erreicht, Homozygot: 67 bp Deletion im Exon 3. Um sowohl Knockout- als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: Wählen Sie 2 x 1000000 Zellen/Fläschchen aus....
PDGFRA KO Zelllinie kann bestellt werden. KO validiert durch Immunocytochemistry, Western blot. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout mit CRISPR/Cas9 erreicht, Homozygot: 67 bp Deletion im Exon 3. Um sowohl Knockout- als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: Wählen Sie 2 x 1000000 Zellen/Fläschchen aus. Um nur Knockout-Zellen zu bestellen: Wählen Sie 1000000 Zellen/Fläschchen aus.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Specifications
Menge 1.000.000 Zellen
Kennzeichnung RUO