Learn More
Abnova™ Human PDCD6 Partial ORF (AAH12384, 92 a.a. - 191 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH12384
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 10016
Molekulargewicht 36.63kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16131656
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00010016-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16121656
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00010016-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a calcium-binding protein belonging to the penta-EF-hand protein family. Calcium binding is important for homodimerization and for conformational changes required for binding to other protein partners. This gene product participates in T cell receptor-, Fas-, and glucocorticoid-induced programmed cell death. In mice deficient for this gene product, however, apoptosis was not blocked suggesting this gene product is functionally redundant. [provided by RefSeq]
Sequence: ITDWQNVFRTYDRDNSGMIDKNELKQALSGFGYRLSDQFHDILIRKFDRQGRGQIAFDDFIQGCIVLQRLTDIFRRYDTDQDGWIQVSYEQYLSMVFSIV
Spezifikation
Spezifikation
AAH12384
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ALG-2/FLJ46208/MGC111017/MGC119050/MGC9123/PEF1B
PDCD6
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10016
PDCD6 (Human) Recombinant Protein (Q01)
ITDWQNVFRTYDRDNSGMIDKNELKQALSGFGYRLSDQFHDILIRKFDRQGRGQIAFDDFIQGCIVLQRLTDIFRRYDTDQDGWIQVSYEQYLSMVFSIV
RUO
PDCD6