missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human PD-L2/B7-DC Alexa Fluor™ 647-conjugated Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: R&D Systems FAB12241R-100UG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 Monoclonal specifically detects PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
| PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| Supplied 0.2Mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. | |
| B7-DC, bA574F11.2, Btdc, Butyrophilin B7-DC, Butyrophilin-like Protein, CD273, CD273 antigen, CD273PD-1 ligand 2, MGC142240, PD-1-ligand 2, PDCD1L2MGC142238, PDCD1LG2, PDL2, PDL2B7DC, PD-L2PDCD1 ligand 2, programmed cell death 1 ligand 2, Programmed death ligand 2 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human PD-L2/B7-DC Met1-Pro219 Accession # Q9BQ51 | |
| 100 μg | |
| 80380 | |
| Human | |
| Supernatant |
| Flow Cytometry | |
| 988708 | |
| Flow Cytometry 0.25-1μg/106 cells | |
| Q9BQ51 | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Primary | |
| Detects human PD-L2/B7-DC in direct ELISAs. | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. | |
| IgG2b |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur