Learn More
Abnova™ Human PCTK1 Full-length ORF (NP_006192.1, 1 a.a. - 496 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the cdc2/cdkx subfamily of the ser/thr family of protein kinases. It may play a role in signal transduction cascades in terminally differentiated cells. This gene is thought to escape X inactivation. Alternative splicing results in two transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: MDRMKKIKRQLSMTLRGGRGIDKTNGAPEQIGLDESGGGGGSDPGEAPTRAAPGELRSARGPLSSAPEIVHEDLKMGSDGESDQASATSSDEVQSPVRVRMRNHPPRKISTEDINKRLSLPADIRLPEGYLEKLTLNSPIFDKPLSRRLRRVSLSEIGFGKLETYIKLDKLGEGTYATVYKGKSKLTDNLVALKEIRLEHEEGAPCTAIREVSLLKDLKHANIVTLHDIIHTEKSLTLVFEYLDKDLKQYLDDCGNIINMHNVKLFLFQLLRGLAYCHRQKVLHRDLKPQNLLINERGELKLADFGLARAKSIPTKTYSNEVVTLWYRPPDILLGSTDYSTQIDMWGVGCIFYEMATGRPLFPGSTVEEQLHFIFRILGTPTEETWPGILSNEEFKTYNYPKYRAEALLSHAPRLDSDGADLLTKLLQFEGRNRISAEDAMKHPFFLSLGERIHKLPDTTSIFALKEIQLQKEASLRSSSMPDSGRPAFRVVDTEF
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_006192.1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 5127 |
Molekulargewicht | 82.1kDa |
Name | PCTK1 (Human) Recombinant Protein (P02) |
Reinigungsverfahren | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Menge | 10 ug |
Immunogen | MDRMKKIKRQLSMTLRGGRGIDKTNGAPEQIGLDESGGGGGSDPGEAPTRAAPGELRSARGPLSSAPEIVHEDLKMGSDGESDQASATSSDEVQSPVRVRMRNHPPRKISTEDINKRLSLPADIRLPEGYLEKLTLNSPIFDKPLSRRLRRVSLSEIGFGKLETYIKLDKLGEGTYATVYKGKSKLTDNLVALKEIRLEHEEGAPCTAIREVSLLKDLKHANIVTLHDIIHTEKSLTLVFEYLDKDLKQYLDDCGNIINMHNVKLFLFQLLRGLAYCHRQKVLHRDLKPQNLLINERGELKLADFGLARAKSIPTKTYSNEVVTLWYRPPDILLGSTDYSTQIDMWGVGCIFYEMATGRPLFPGSTVEEQLHFIFRILGTPTEETWPGILSNEEFKTYNYPKYRAEALLSHAPRLDSDGADLLTKLLQFEGRNRISAEDAMKHPFFLSLGERIHKLPDTTSIFALKEIQLQKEASLRSSSMPDSGRPAFRVVDTEF |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ Human PCTK1 Full-length ORF (NP_006192.1, 1 a.a. - 496 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur