Learn More
Abnova™ Human PCDH10 Partial ORF (NP_065866, 18 a.a. - 127 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16129186
Abnova™ Human PCDH10 Partial ORF (NP_065866, 18 a.a. - 127 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16129186
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16129186
Marke: Abnova™ H00057575Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene belongs to the protocadherin gene family, a subfamily of the cadherin superfamily. The mRNA encodes a cadherin-related neuronal receptor thought to play a role in the establishment and function of specific cell-cell connections in the brain. This family member contains 6 extracellular cadherin domains, a transmembrane domain and a cytoplasmic tail differing from those of the classical cadherins. Alternatively spliced transcripts encode isoforms with unique cytoplasmic domains. [provided by RefSeq]
Sequence: SQLHYTVQEEQEHGTFVGNIAEDLGLDITKLSARGFQTVPNSRTPYLDLNLETGVLYVNEKIDREQICKQSPSCVLHLEVFLENPLELFQVEIEVLDINDNPPSFPEPDL
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_065866
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 57575
Molekulargewicht 37.84kDa
Name PCDH10 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen SQLHYTVQEEQEHGTFVGNIAEDLGLDITKLSARGFQTVPNSRTPYLDLNLETGVLYVNEKIDREQICKQSPSCVLHLEVFLENPLELFQVEIEVLDINDNPPSFPEPDL
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias DKFZp761O2023/KIAA1400/MGC133344/OL-PCDH/PCDH19
Gebräuchliche Bezeichnung PCDH10
Gensymbol PCDH10
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human PCDH10 Partial ORF (NP_065866, 18 a.a. - 127 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >