Learn More
Abnova™ Human PBX4 Partial ORF (NP_079521, 319 a.a. - 374 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16135003
Abnova™ Human PBX4 Partial ORF (NP_079521, 319 a.a. - 374 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16135003
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16135003
Marke: Abnova™ H00080714Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a homeodomain protein with similarity to a transcription factor involved in translocations in pre-B-cell leukemias. The presence of a homeobox domain suggests that this protein acts as a transcription factor, but this function has not been demonstrated. [provided by RefSeq]
Sequence: AGDAFLTLRTLASLQPPPGGGCLQSQAQGSWQGATPQPATASPAGDPGSINSSTSN
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_079521
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 80714
Molekulargewicht 31.9kDa
Name PBX4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen AGDAFLTLRTLASLQPPPGGGCLQSQAQGSWQGATPQPATASPAGDPGSINSSTSN
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gebräuchliche Bezeichnung PBX4
Gensymbol PBX4
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human PBX4 Partial ORF (NP_079521, 319 a.a. - 374 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >