Learn More
Abnova™ Human PAX9 Full-length ORF (NP_006185.1, 1 a.a. - 341 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_006185.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 5083
Molekulargewicht 62.7kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16131078
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005083-P02.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16121078
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005083-P02.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene is a member of the paired box (PAX) family of transcription factors. Members of this gene family typically contain a paired box domain, an octapeptide, and a paired-type homeodomain. These genes play critical roles during fetal development and cancer growth. The specific function of the paired box 9 gene is unknown but it may involve development of stratified squamous epithelia as well as various organs and skeletal elements. [provided by RefSeq]
Sequence: MEPAFGEVNQLGGVFVNGRPLPNAIRLRIVELAQLGIRPCDISRQLRVSHGCVSKILARYNETGSILPGAIGGSKPRVTTPTVVKHIRTYKQRDPGIFAWEIRDRLLADGVCDKYNVPSVSSISRILRNKIGNLAQQGHYDSYKQHQPTPQPALPYNHIYSYPSPITAAAAKVPTPPGVPAIPGSVAMPRTWPSSHSVTDILGIRSITDQVSDSSPYHSPKVEEWSSLGRNNFPAAAPHAVNGLEKGALEQEAKYGQAPNGLPAVGSFVSASSMAPYPTPAQVSPYMTYSAAPSGYVAGHGWQHAGGTSLSPHNCDIPASLAFKGMQAAREGSHSVTASAL
Spezifikation
Spezifikation
NP_006185.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
62.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MEPAFGEVNQLGGVFVNGRPLPNAIRLRIVELAQLGIRPCDISRQLRVSHGCVSKILARYNETGSILPGAIGGSKPRVTTPTVVKHIRTYKQRDPGIFAWEIRDRLLADGVCDKYNVPSVSSISRILRNKIGNLAQQGHYDSYKQHQPTPQPALPYNHIYSYPSPITAAAAKVPTPPGVPAIPGSVAMPRTWPSSHSVTDILGIRSITDQVSDSSPYHSPKVEEWSSLGRNNFPAAAPHAVNGLEKGALEQEAKYGQAPNGLPAVGSFVSASSMAPYPTPAQVSPYMTYSAAPSGYVAGHGWQHAGGTSLSPHNCDIPASLAFKGMQAAREGSHSVTASAL
RUO
PAX9
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
5083
PAX9 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PAX9