Learn More
Abnova™ Human PAPSS1 Partial ORF (NP_005434, 144 a.a. - 252 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
Three-prime-phosphoadenosine 5-prime-phosphosulfate (PAPS) is the sulfate donor cosubstrate for all sulfotransferase (SULT) enzymes (Xu et al., 2000 [PubMed 10679223]). SULTs catalyze the sulfate conjugation of many endogenous and exogenous compounds, including drugs and other xenobiotics. In humans, PAPS is synthesized from adenosine 5-prime triphosphate (ATP) and inorganic sulfate by 2 isoforms, PAPSS1 and PAPSS2 (MIM 603005).[supplied by OMIM]
Sequence: QIHEGASLPFFEVFVDAPLHVCEQRDVKGLYKKARAGEIKGFTGIDSEYEKPEAPELVLKTDSCDVNDCVQQVVELLQERDIVPVDASYEVKELYVPENKLHLAKTDAE
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_005434 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 9061 |
Molekulargewicht | 37.73kDa |
Name | PAPSS1 (Human) Recombinant Protein (Q01) |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Menge | 10 μg |
Immunogen | QIHEGASLPFFEVFVDAPLHVCEQRDVKGLYKKARAGEIKGFTGIDSEYEKPEAPELVLKTDSCDVNDCVQQVVELLQERDIVPVDASYEVKELYVPENKLHLAKTDAE |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ Human PAPSS1 Partial ORF (NP_005434, 144 a.a. - 252 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur