Learn More
Abnova™ Human PAPSS1 Partial ORF (NP_005434, 144 a.a. - 252 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005434
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9061
Molekulargewicht 37.73kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16129845
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009061-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16139845
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009061-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Three-prime-phosphoadenosine 5-prime-phosphosulfate (PAPS) is the sulfate donor cosubstrate for all sulfotransferase (SULT) enzymes (Xu et al., 2000 [PubMed 10679223]). SULTs catalyze the sulfate conjugation of many endogenous and exogenous compounds, including drugs and other xenobiotics. In humans, PAPS is synthesized from adenosine 5-prime triphosphate (ATP) and inorganic sulfate by 2 isoforms, PAPSS1 and PAPSS2 (MIM 603005).[supplied by OMIM]
Sequence: QIHEGASLPFFEVFVDAPLHVCEQRDVKGLYKKARAGEIKGFTGIDSEYEKPEAPELVLKTDSCDVNDCVQQVVELLQERDIVPVDASYEVKELYVPENKLHLAKTDAE
Spezifikation
Spezifikation
NP_005434
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ATPSK1/PAPSS/SK1
PAPSS1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9061
PAPSS1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
QIHEGASLPFFEVFVDAPLHVCEQRDVKGLYKKARAGEIKGFTGIDSEYEKPEAPELVLKTDSCDVNDCVQQVVELLQERDIVPVDASYEVKELYVPENKLHLAKTDAE
RUO
PAPSS1