Learn More
Abnova™ Human PAPPA Partial ORF (NP_002572, 85 a.a. - 194 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16128701
Abnova™ Human PAPPA Partial ORF (NP_002572, 85 a.a. - 194 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16128701
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16128701
Marke: Abnova™ H00005069Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a secreted metalloproteinase which cleaves insulin-like growth factor binding proteins (IGFBPs). It is thought to be involved in local proliferative processes such as wound healing and bone remodeling. Low plasma level of this protein has been suggested as a biochemical marker for pregnancies with aneuploid fetuses. [provided by RefSeq]
Sequence: GATEEPSPPSRALYFSGRGEQLRLRADLELPRDAFTLQVWLRAEGGQRSPAVITGLYDKCSYISRDRGWVVGIHTISDQDNKDPRYFFSLKTDRARQVTTINAHRSYLPG
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002572
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 5069
Molekulargewicht 37.84kDa
Name PAPPA (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen GATEEPSPPSRALYFSGRGEQLRLRADLELPRDAFTLQVWLRAEGGQRSPAVITGLYDKCSYISRDRGWVVGIHTISDQDNKDPRYFFSLKTDRARQVTTINAHRSYLPG
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias ASBABP2/DIPLA1/IGFBP-4ase/PAPA/PAPP-A/PAPPA1
Gebräuchliche Bezeichnung PAPPA
Gensymbol PAPPA
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human PAPPA Partial ORF (NP_002572, 85 a.a. - 194 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >