Learn More
Abnova™ Human PAPPA Partial ORF (NP_002572, 85 a.a. - 194 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002572
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 5069
Molekulargewicht 37.84kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16118701
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005069-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16128701
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005069-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a secreted metalloproteinase which cleaves insulin-like growth factor binding proteins (IGFBPs). It is thought to be involved in local proliferative processes such as wound healing and bone remodeling. Low plasma level of this protein has been suggested as a biochemical marker for pregnancies with aneuploid fetuses. [provided by RefSeq]
Sequence: GATEEPSPPSRALYFSGRGEQLRLRADLELPRDAFTLQVWLRAEGGQRSPAVITGLYDKCSYISRDRGWVVGIHTISDQDNKDPRYFFSLKTDRARQVTTINAHRSYLPG
Spezifikation
Spezifikation
NP_002572
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ASBABP2/DIPLA1/IGFBP-4ase/PAPA/PAPP-A/PAPPA1
PAPPA
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5069
PAPPA (Human) Recombinant Protein (Q01)
GATEEPSPPSRALYFSGRGEQLRLRADLELPRDAFTLQVWLRAEGGQRSPAVITGLYDKCSYISRDRGWVVGIHTISDQDNKDPRYFFSLKTDRARQVTTINAHRSYLPG
RUO
PAPPA