Learn More
Human PALM (Paralemmin-1) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32148863 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32148863 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2590261Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human PALM (Paralemmin-1) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: PALM (Paralemmin-1) knockout HeLa