Learn More
Invitrogen™ Humanes PAK6, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15246579
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15246579 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15246579 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP0367
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Synthetisches Peptid
PAK6 Synthetisches Peptid, PEP-0367, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 13 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem PAK6 überein. PEP-0367 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20231 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 56924
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q9NQU5
Gebräuchliche Bezeichnung Human-PAK6
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol PAK6
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS