Learn More
Abnova™ Human P2RY6 Full-length ORF (NP_004145.1, 1 a.a. - 328 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16151008
Abnova™ Human P2RY6 Full-length ORF (NP_004145.1, 1 a.a. - 328 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16151008
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16151008
Marke: Abnova™ H00005031P01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The product of this gene belongs to the family of G-protein coupled receptors. This family has several receptor subtypes with different pharmacological selectivity, which overlaps in some cases, for various adenosine and uridine nucleotides. This receptor is responsive to UDP, partially responsive to UTP and ADP, and not responsive to ATP. Four transcript variants encoding the same isoform have been identified for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MEWDNCTGQALGLPPTTCVYRENFKQLLLPPVYSAVLAAGLPLNICVITQICTSRRALTRTAVYTLNLALADLLYACSLPLLIYNYAQGDHWPFGDFACRLVRFLFYANLHGSILFLTCISFQRYLGICHPLAPWHKRGGRRAAWLVCVAVWLAVTTQCLPTAIFAATGIQRNRTVCYDLSPPALATHYMPYGMALTVIGFLLPFAALLACYCLLACRLCRQDGPAEPVAQERRGKAARMAVVVAAAFAISFLPFHITKTAYLAVRSTPGVPCTVLEAFAAAYKGTRPFASANSVLDPILFYFTQKKFRRRPHELLQKLTAKWQRQGR
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004145.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 5031
Molekulargewicht 62.8kDa
Name P2RY6 (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen MEWDNCTGQALGLPPTTCVYRENFKQLLLPPVYSAVLAAGLPLNICVITQICTSRRALTRTAVYTLNLALADLLYACSLPLLIYNYAQGDHWPFGDFACRLVRFLFYANLHGSILFLTCISFQRYLGICHPLAPWHKRGGRRAAWLVCVAVWLAVTTQCLPTAIFAATGIQRNRTVCYDLSPPALATHYMPYGMALTVIGFLLPFAALLACYCLLACRLCRQDGPAEPVAQERRGKAARMAVVVAAAFAISFLPFHITKTAYLAVRSTPGVPCTVLEAFAAAYKGTRPFASANSVLDPILFYFTQKKFRRRPHELLQKLTAKWQRQGR
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias MGC15335/P2Y6
Gebräuchliche Bezeichnung P2RY6
Gensymbol P2RY6
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human P2RY6 Full-length ORF (NP_004145.1, 1 a.a. - 328 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >